Documenti fondamentali
PL800GH
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
size 9 (for 8 in. ports)
Scegli un formato
1 PAIR
638,00 €
638,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PAIR
638,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
638,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Misura
9 (for 8 in. ports)
Descrizione
32" long, 9.5" handsize. Sold as a pair.
Descrizione generale
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Note legali
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)