Documenti fondamentali
Z170100
Sigma-Aldrich
Dry-box glove/sleeve assembly
natural rubber gloves, accordion sleeves, port size 8 in., size 10
Scegli un formato
1 KIT
280,00 €
280,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
280,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
280,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black gloves
natural rubber gloves
Misura
10
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
powder-free
reusable
Confezionamento
pkg of 2 sleeves
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
21 in.
Spessore mano
~0.018 in.
Dimensioni apertura
8 in.
Spessore manica
0.025 in.
Descrizione generale
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
Confezionamento
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)