Documenti
PH016196
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O4
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC1=CC(OC(C)=C2C(O)=O)=C2C=C1
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-9(10(12)13)7-3-2-6(11)4-8(7)14-5/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
JVELFLPOFDICQP-UHFFFAOYSA-N