Documenti fondamentali
P67609
Sigma-Aldrich
4-Pyridylcarbinol N-oxide
98%
Sinonimo/i:
4-Pyridinemethanol N-oxide
Scegli un formato
1 G
33,15 €
33,15 €
Prezzo di listino66,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
33,15 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
33,15 €
Prezzo di listino66,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
124-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8H,5H2
ZJGXPKKVSNSGRJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)