Documenti fondamentali
P57409
Sigma-Aldrich
2,2′-Pyridil
97%
Sinonimo/i:
Di-2-pyridylglyoxal
Scegli un formato
5 G
57,10 €
25 G
212,00 €
57,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
57,10 €
25 G
212,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
57,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
154-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(C(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
PIINXYKJQGMIOZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Farheen Fatima Khan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(41), 9737-9746 (2019-05-28)
In the recent years, there has been an emerging research interest in the domain of C-C bond-cleavage reactions. The present contribution deals with the redox-mediated dioxygen activation and C-C bond cleavage in a diruthenium complex [(acac)2 RuII (μ-L1)RuII (acac)2 ]
Rukhsana Anjum et al.
Inorganic chemistry, 58(20), 13709-13723 (2019-07-25)
A series of eight bis(thiosemicarbazone) ligands and 16 of their respective copper(II) and zinc(II) complexes containing a combination of hydrogen, methyl, pyridyl, phenyl, and/or ethyl substituents at the diimine position of the ligand backbone were synthesized and characterized. The objective