510556
2,2′-Bipyrimidine
95%
Sinonimo/i:
2,2′-Dipyrimidyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cnc(nc1)-c2ncccn2
InChI
1S/C8H6N4/c1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8/h1-6H
HKOAFLAGUQUJQG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- [Fe(bt)(NCS)2]2bpym, where bt = 2,2′-bi-2-thiazoline and NCS = isocyanate
- Co2{[N(CN)2]4bpym}·H2O and Co{[N(CN)2]2bpym}·H2O
- [MoM(CO)8(bpym)] where M = Cr, Mo, W
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3