Key Documents
P45915
Sigma-Aldrich
Piperazine hexahydrate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10N2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Beilstein:
4455527
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
P. eboll.
145-156 °C (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)