O8305
L-Ornithine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, (S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride, L-Ornithine monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]24/D +23.6°, c = 4 in 6 M HCl
Punto di fusione
245 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?