NCXAUSH100
Gold Nanospheres
Silica-Shelled, 100 nm, NanoXact, 1 mg/mL in ethanol, Silica (Silanol)
Scegli un formato
1.160,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.160,00 €
Prodotti consigliati
Stato
nanospheres
Concentrazione
1 mg/mL in ethanol
Dimensione particelle
100 nm
Applicazioni
Our silica shelled gold nanoparticles possess robust surface and exhibit high stability in variety of solvents. The silica shell offers a versatile surface for attaching functional groups or creating hydrophobic & hydrophilic surfaces. The presence of silica shell on the surface of gold nanoparticles also allows their easier deposition onto substrates and incorporation into different solvents, resins, and curable materials while protecting them from aggregation and preserving their optical properties.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)