N27802
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
99% (GC)
Sinonimo/i:
Lamprecide, TFM
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (GC)
Forma fisica
powder
P. eboll.
135-138 °C/0.01 mmHg (lit.)
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)5-3-4(12)1-2-6(5)11(13)14/h1-3,12H
ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA2(760)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3