Documenti
N10705
Sigma-Aldrich
5-Nitrobarbituric acid hydrate
95%
Sinonimo/i:
5-Nitro-2,4,6-trihydroxypyrimidine, Dilituric Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3N3O5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.08 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Punto di fusione
183 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O5.H2O/c8-2-1(7(11)12)3(9)6-4(10)5-2;/h1H,(H2,5,6,8,9,10);1H2
YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used as a microreagent for potassium with which it forms a characteristic precipitate.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3