This product is tested for solubility at 50 mg/mL in 1 M NaOH. The solubility in water has not been determined.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 198,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.33
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
198,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)CCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C15H19N3O6/c16-12(19)7-6-11(14(22)17-8-13(20)21)18-15(23)24-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H2,16,19)(H,17,22)(H,18,23)(H,20,21)
InChI key
SOUXAAOTONMPRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminylglycine (Z-Gln-Gly, Z-QG) is used as a substrate to differentiate and characterize transglutaminase(s) (TGase) that catalyzes the post-translational covalent cross-linking of Gln- and Lys-containing peptides. Z-QG supports glutamyl-level cross-linking applications thruough surface modification.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Qual è la massima solubilità in H2O del composto Z-Gln-Gly cod.C6154?
1 risposta-