MT51350080
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl, volume 6 x 250 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350080
Volume
6 x 250 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3