Documenti fondamentali
MT51350088
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
LiCl 1M in EtOH, volume 6 x 30 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350088
Volume
6 x 30 mL
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)