Documenti
MT51350100
Mettler-Toledo protein cleaning solution
volume 250 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350100
Volume
250 mL
Descrizione generale
Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination. Treatment time about 1 h.
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials