Documenti
1.09477
Supelco
Soluzione tampone
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Sinonimo/i:
Soluzione tampone di colore: verde (idrogenofosfato di disodio/diidrogenofosfato di potassio)
About This Item
Codice UNSPSC:
12161706
NACRES:
NA.25
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
pH
7.0 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Questa soluzione tampone di colore verde composta da fosfato di sodio bibasico e fosfato di sodio monobasico viene preparata con approccio gravimetrico a partire da reagenti di elevata qualità in un laboratorio di taratura registrato. Il valore di pH 7,00 a 20 °C viene misurato seguendo un metodo che utilizza una retta di taratura a 5 punti e un elettrodo a vetro combinato. La misurazione viene condotta seguendo quanto prescritto dalla norma DIN 19268, utilizzando soluzioni tampone di riferimento conformi a quanto previsto dalla DIN 19266, dal NIST, dalla IUPAC, dalla Ph Eur e dalla USP. Il valore di pH del tampone dipende in maniera significativa dalla temperatura; per questo è necessario mantenere costante la temperatura mentre lo si utilizza.
Per avere accesso ai certificati di accreditamento più recenti, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
The buffer solution is meant to be used as a calibration standard for pH measuring instruments or pH electrodes and as a control for measuring the pH value of solutions.
Caratteristiche e vantaggi
  • Misurata e convalidata in un laboratorio accreditato secondo gli standard ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Direttamente tracciabile agli standard di riferimento secondario del NIST e agli standard di riferimento primario certificati del PTB
  • Soluzione pronta all′uso
  • Available in a sealed plastic bottle to prevent contamination
  • Accompagnata da un certificato d′analisi (CdA) dettagliato e lotto-specifico a favore di audit di successo
  • L′etichetta è conforme alla Guida ISO 31 e riporta il codice del prodotto, la descrizione dell′articolo, il numero di lotto, informazioni di sicurezza e la data di scadenza.
  • Materiali di confezionamento soggetti a esaurienti studi di stabilità, nel rispetto della Guida ISO 35
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Soluzione tampone (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09435
Soluzione tampone
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09433
Buffer solution
Buffer solution (potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09406
Buffer solution
Supelco
Supelco
1.99091
Buffer solution
Soluzione tampone (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09461
Soluzione tampone
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09437
Buffer solution
Supelco
Supelco
1.99068
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09409
Buffer solution
Buffer concentrate (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 10.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Supelco
1.09890
Buffer concentrate
Buffer solution (acetic acid/sodium acetate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.66 (20°C) Certipur®
Supelco
1.07827
Buffer solution