Documenti fondamentali
MT51344750
Mettler Toledo perfectION reference filling solution A
volume 5 x 60 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51344750
Volume
5 x 60 mL
Note legali
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Ox. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)