Documenti fondamentali
MT51344703
Mettler-Toledo perfectION combination electrode
About This Item
Codice UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiali
epoxy shaft
glass membrane (polymer)
Descrizione
BNC connector
Reference electrolyte Ion Electrolyte A
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51344703
Campo di misura della temperatura
0-40 °C
Lungh. cavo
1.2 m
Intervallo di pH
2.5-11
Descrizione generale
Mettler Toledo perfectION ISE Combined ion-selective electrode means ISE measurement has never been so simple!
The new Click & Clear junction of the combined ion-selective electrodes combines three advantages in one tool: The electrolyte solution can flow easily through the junction by pressing the electrode head downwards. This ensures that the junction is optimally cleaned between the measurements and the electrolyte can be simply emptied and refilled if necessary.
Click & Clear is a sleeve junction that enables optimum contact between the electrolyte and measurement solution, even in difficult samples.
Features and Benefits
All combined ion-selective electrodes consist of a measuring electrode complete with an integrated reference. There is therefore no need for an additional reference electrode.
  • Sensor with attached cable and BNC connector
  • Reference electrolyte (60 mL)
  • Operating instructions
    To ensure an unproblematic start to your ISE measurement, the required calibration standards and ISA solutions (Ionic Strength Adjuster) can be ordered at the same time.
comb Ca
Note legali
Click & Clear is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)