MP53501010
MakroPor, silicon membrane
thickness 350 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
Confezionamento
pkg of 10 pieces
Misura
10 mm × 10 mm
Spessore
350 μm
Dimensione pori
12 μm (interpore distance)
5.5 μm pore diameter
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali