M9602
2-Methoxyacetophenone
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5365 (lit.)
P. eboll.
122-123 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7-8 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-7-9(10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
YRNDGUSDBCARGC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves