Documenti fondamentali
M83406
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-thiazoline
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.17
Beilstein:
104274
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.520 (lit.)
P. ebollizione
144.0-145.0 °C (lit.)
Punto di fusione
-101.0 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3
JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meyers reagent for aldehyde synthesis.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B Schaal et al.
Comptes rendus de l'Academie des sciences. Serie III, Sciences de la vie, 313(7), 319-325 (1991-01-01)
Intranasal injections of a fragrant solution of 2-methyl-2-thiazoline elicited significant heart rate decelerations in late pregnancy fetal sheep, while the injection of a control fluid (isotonic saline) had no effect. This result indicates that the ovine fetuses are able to
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (10)(10), 55-56 (1980-10-01)