Documenti
250406
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)-2-thiazoline
97%
Sinonimo/i:
2-(Methylmercapto)-2-thiazoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.24
Beilstein:
106353
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.592 (lit.)
P. eboll.
216-217 °C (lit.)
Densità
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS2/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H2,1H3
QFGRBBWYHIYNIB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Methylthio)-2-thiazoline has been used in the preparation of:
  • novel tri- and tetracyclic hetero systems, via reaction with heteroaromatic 2-aminoesters
  • 2-(2-chlorobenzylamino)-2-thiazoline
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Reagents for new heteroannelation reactions III. 2-(Methylthio)-2-thiazoline.
Sauter F, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 128(5), 503-508 (1997)
Synthesis and octopaminergic agonist activity of 2-(substituted benzylamino)-2-thiazolines.
Hirashima A, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 56, 1062-1062 (1992)