Documenti
CBR01833
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5Cl2NS
Peso molecolare:
170.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cl.ClCc1nccs1
InChI
1S/C4H4ClNS.ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;/h1-2H,3H2;1H
ICKMSJLWRQTIFI-UHFFFAOYSA-N