Documenti fondamentali
M78208
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
98%
Sinonimo/i:
2-Picoline-6-carboxaldehyde
Scegli un formato
5 G
184,00 €
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
184,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
107476
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
Punto di fusione
31-33 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-5H,1H3
AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Muniyandi Sankaralingam et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(22), 7181-7193 (2017-04-19)
A series of Ni(ii) complexes of the types [Ni(L)(CH
Sakthi Raje et al.
Chemistry, an Asian journal, 13(11), 1458-1466 (2018-04-01)
Koneramines (LR OR', R=Ph or Ts; R'=Me, iPr) and their complexes were found to emerge from the system of pyridine-2-carboxaldehyde and N-phenyl/tosylethylenediamine when a primary or secondary alcohol was used as solvent. Imidazolidinylpyridines (LR , R=Ph or Ts) became major