Documenti fondamentali
M5387
Sigma-Aldrich
p-Methoxybenzyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) thiocarbonate
powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato
powder
Colore
light yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(COC(=O)Sc2nc(C)cc(C)n2)cc1
InChI
1S/C15H16N2O3S/c1-10-8-11(2)17-14(16-10)21-15(18)20-9-12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-8H,9H2,1-3H3
DDIJXDDZBQMPDQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)