M51601
2-Methylindoline
98%
Sinonimo/i:
α-Methyldihydroindole, 2,3-Dihydro-2-methylindole, 2-Methyl-2,3-dihydroindole, NSC 65598
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
P. eboll.
228-229 °C (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Inhibitors of NOD1-induced nuclear factor-κB activation
- Red fluorescent dyes for organic light-emitting diodes
- Norepinephrine reuptake inhibitors
- MT2-selective melatonin receptor antagonists
- Protease-activated receptor-1 antagonists
- Diuretic agent indapamide
- Dopamine D2/D4 receptor antagonists
- Antitumor agents
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter