Documenti fondamentali
536148
Sigma-Aldrich
4′-Amino-3′,5′-dichloroacetophenone
97%
Sinonimo/i:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-ethanone, 3,5-Dichloro-4-aminoacetophenone
Scegli un formato
25 G
186,90 €
186,90 €
Prezzo di listino267,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
186,90 €
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H2(Cl)2C(O)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
186,90 €
Prezzo di listino267,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
162-166 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
JLPKZJDZXIKSCP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)