Documenti fondamentali
M46209
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
97%
Sinonimo/i:
2-Methylene-1,3,3-trimethylindoline, Fischer base, NSC 66176
Scegli un formato
100 G
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
172,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.25
Beilstein:
131162
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.577 (lit.)
P. ebollizione
248 °C (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1C(=C)C(C)(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H15N/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4/h5-8H,1H2,2-4H3
ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Cycloaddition reactions[1]
  • Preparation of red photochromic dyes[2]
  • Synthesis of photochromic homopolymers via ring-opening metathesis polymerization[3]
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ishmetova, R., I.; et al.
Heterocycles, 83, 1363-1363 (2011)
York, M.; Evans, R., A.
Tetrahedron Letters, 51, 2195-2195 (2010)
Keum, S., et al.
Dyes and Pigments, 86, 74-74 (2010)
Maryam Raeesi et al.
Journal of colloid and interface science, 578, 379-389 (2020-06-15)
One of the biggest challenges in the field of photoresponsive spirooxazines is their fast reverse isomerization. Polar phase change materials beside spirooxazines not only stabilize their colored-form, but also induce thermo-regulating properties to the whole system. Moreover, encapsulation is a