434086
3-Methoxy-5-nitrosalicylaldehyde
98%
Scegli un formato
109,20 €
Prezzo di listino156,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
109,20 €
Prezzo di listino156,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
141-143 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
nitro
Stringa SMILE
COc1cc(cc(C=O)c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-6(9(12)13)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- zinc-selective spiropyran-based fluorescent and photoregenerable receptor[1]
- (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate[2]
- ethyl 4-(8-methoxy-3′,3′-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indoline]-1′-yl)butanoate[3]
- 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)