M4031
p-Menthane-1,8-diol monohydrate
Sinonimo/i:
cis-4-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol monohydrate, cis-Terpin monohydrate, cis-p-Menthane-1,8-diol monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Stringa SMILE
O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+;
JGKJMBOJWVAMIJ-OFAZAQPOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)