Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
750 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
terpin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+;
InChI key
JGKJMBOJWVAMIJ-OFAZAQPOSA-N
General description
Application
- Terpin Hydrate and Codeine Oral Solution
- Terpin Hydrate Oral Solution
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family terpin | API family terpin | API family triprolidine | API family cetylpyridinium |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terpin hydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?