Documenti
M4007
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiethanethiol
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-Mercaptoethyl sulfide, Bis(2-mercaptoethyl) sulfide
About This Item
Formula condensata:
(HSCH2CH2)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.32
Beilstein:
1445994
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5961 (lit.)
P. eboll.
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCCSCCS
InChI
1S/C4H10S3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Zuoti Xie et al.
ACS nano, 11(1), 569-578 (2016-12-10)
The transport properties of molecular junctions based on alkanedithiols with three different methylene chain lengths were compared with junctions based on similar chains wherein every third -CH