329800
Tri(ethylene glycol) divinyl ether
98%
Sinonimo/i:
3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene, Triethylene glycol divinyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
20 mmHg ( 137 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
120-126 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=COCCOCCOCCOC=C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-11-5-7-13-9-10-14-8-6-12-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
CYIGRWUIQAVBFG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves