Documenti fondamentali
M39709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclopentanone
99%
Sinonimo/i:
(3R)-3-Methylcyclopentan-1-one, (3R)-3-Methylcyclopentanone
Scegli un formato
1 G
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
116,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C5H7(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Attività ottica
[α]23/D +148°, c = 4.5 in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
143-144 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
AOKRXIIIYJGNNU-RXMQYKEDSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)