Documenti fondamentali
M33476
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyraldehyde
95%
Sinonimo/i:
α-Methyl-n-butanal, α-Methylbutanal, α-Methylbutyric aldehyde, (±)-2-Methylbutanal, 2-Ethylpropanal, 2-Formylbutane, 2-Methylbutanal
Scegli un formato
50 G
105,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
105,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
1633540
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3919 (lit.)
P. ebollizione
90-92 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 20 °C
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methylbutyraldehyde can be used as a reactant to synthesize:
  • 2-amino-3-cyanopyridine derivatives via multicomponent condensation with various acetophenones and malononitrile in the presence of ammonium acetate.[1]
  • N,N-Diethyl-2-methyl-1-butanamine by reacting with diethylamine via Rh-catalyzed reductive amination reaction in the presence of molecular hydrogen.[2]
  • α-(2-Methylbutylidene)benzeneacetonitrile by condensation reaction with benzyl cyanide using tricyclic strong nonionic Lewis bases.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Efficient synthesis of 3-cyano-6-(2-hydroxyphenyl) pyridines by multi-component condensations on beads
Shintani T, et al.
Tetrahedron Letters, 44(35), 6567-6569 (2003)
Rhodium-Catalysed Reductive Amination for the Synthesis of Tertiary Amines
Bianga J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 362(20), 4415-4424 (2020)
Rhodium-Catalysed Reductive Amination for the Synthesis of Tertiary Amines
Bianga J, et al.
advanced synthesis and catalysis, 362(20), 4415-4424 (2020)
Direct synthesis of α ,β-unsaturated nitriles catalyzed by nonionic superbases
D'Sa Bosco A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(12), 3961-3967 (1998)
Yunzi Feng et al.
Food chemistry, 187, 44-52 (2015-05-16)
Aroma extract dilution analysis (AEDA) is widely used for the screening of aroma-active compounds in gas chromatography-olfactometry (GC-O). In this study, three aroma dilution methods, (I) using different test sample volumes, (II) diluting samples, and (III) adjusting the GC injector