Documenti fondamentali
110094
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyraldehyde
≥92%
Sinonimo/i:
2-Ethylbutanal
Scegli un formato
250 ML
119,00 €
1 L
402,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
119,00 €
1 L
402,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
1209330
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥92%
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. ebollizione
117 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
CCC(CC)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-6(4-2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
UNNGUFMVYQJGTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Ethylbutyraldehyde reacts with cyclohexanecarbaldehyde to form homoallylic alcohols[1].
Applicazioni
2-Ethylbutyraldehyde has been used in the preparation of aldoximes using aqueous hydroxylamine[2].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Controlling Selectivity in the Consecutive Reaction Network of Aldoxime Hydrogenation to Primary Amines.
Gebauer-Henke E, et al. et al.
Synthesis, 102 null
Highly diastereoselective reactions using masked allylic zinc reagents.
Jones P and Knochel P.
Chemical Communications (Cambridge, England), 21, 2407-2408 (1998)
Noa T Sorbara et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(37), 8618-8627 (2019-09-19)
A rational approach that may be applied to a broad class of enzyme-catalyzed reactions to design enzyme inhibitors affords a powerful strategy, facilitating the development of drugs and/or molecular probes of enzyme mechanisms. A strategy for the development of substrate-product
Yusuke Yamamoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(9), 585-600 (2019-09-03)
Amino acid derivative reactivity assay (ADRA) has previously been developed as an alternative method to direct peptide reactivity assay (DPRA) to evaluate key event 1 in skin sensitization mechanisms. However, when using alternative methods for skin sensitization, integrated approaches to