Documenti fondamentali
M3000
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyloxyacetic acid
98%
Sinonimo/i:
(−)-Menthyl carboxymethyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.30
Beilstein:
2444474
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]25/D −92.5°, c = 4 in methanol
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4672 (lit.)
P. ebollizione
163-164 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O3/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)15-7-12(13)14/h8-11H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t9-,10+,11-/m1/s1
CILPHQCEVYJUDN-OUAUKWLOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)