Documenti
791296
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3CH6O2
Peso molecolare:
89.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
contiene
hydroquinone as stabilizer
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH2]=[13CH][13C](OC)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1,4+1
BAPJBEWLBFYGME-QZJDPFNNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C