Documenti fondamentali
M26607
Sigma-Aldrich
3′-Methylacetophenone
98%
Sinonimo/i:
Methyl m-tolyl ketone
Scegli un formato
5 G
95,30 €
25 G
454,00 €
95,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
95,30 €
25 G
454,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Beilstein:
956637
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
95,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
218-220 °C (lit.)
Punto di fusione
−9 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Manuela Panić et al.
Biotechnology letters, 41(2), 253-262 (2018-12-05)
Chiral building blocks [(S)-1-(3-methylphenyl)ethanol, (S)-1-(3,4-dimethylphenyl)ethanol and (S)-1-(2,4,6-trimethylphenyl)ethanol] for drug synthesis were prepared using two green approaches: (1) the yeast Saccharomyces cerevisiae as the biocatalyst and (2) the natural deep eutectic solvents (NADES) as the alternative solvents. Three different NADES with
Huiying Song et al.
Journal of chromatography. A, 1532, 124-135 (2017-12-10)
The accuracy of the longitudinal diffusion term (b-term) plays a vital role in the study of mass transfer mechanisms in high performance liquid chromatography (HPLC). In this study, three commonly used methodologies (peak parking; fitting of an experimental van Deemter
Kunpeng Li et al.
Scientific reports, 7(1), 3081-3081 (2017-06-10)
(S)-carbonyl reductase II (SCRII) from Candida parapsilosis is a short-chain alcohol dehydrogenase/reductase. It catalyses the conversion of 2-hydroxyacetophenone to (S)-1-phenyl-1,2-ethanediol with low efficiency. Sortase was reported as a molecular "stapler" for site-specific protein conjugation to strengthen or add protein functionality.