Documenti fondamentali
A46900
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloropyridine
98%
Scegli un formato
10 G
55,10 €
50 G
51,00 €
55,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
55,10 €
50 G
51,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.56
Beilstein:
109814
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)