Documenti
M13009
Sigma-Aldrich
3-Methoxybutyraldehyde dimethyl acetal
98%
Sinonimo/i:
1,1,3-Trimethoxybutane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OCH3)CH2CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. eboll.
157 °C (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(C)CC(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(8-2)5-7(9-3)10-4/h6-7H,5H2,1-4H3
OMAKZNALRADTRX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup