Documenti
M1265
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate dibasic trihydrate
Sinonimo/i:
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate, Newberyite
About This Item
Formula condensata:
MgHPO4 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Densità
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3