Documenti fondamentali
L380045
Sigma-Aldrich
DCI Activator
configured for ABI, 0.25M
Sinonimo/i:
DCI activator solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Confezionamento
pkg of 6 × 450 mL L380045-06
Concentrazione
29-32 g/L
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear Appearance of Solution
clear
Compatibilità
configured for ABI
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)