Documenti fondamentali
L020000
Sigma-Aldrich
TCA Deblock
Scegli un formato
25 L
1.240,00 €
1.240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 L
1.240,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
1.240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tipo
for DNA synthesis, for DNA synthesis
for DNA synthesis
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
28-32 g/L (TCA content, titration)
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
clear
Nota sulla preparazione
Trichloroacetic acid / Dichloromethane 3/100 (v/v)
Altre note
Deblock solution containing trichloroacetic acid (TCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)