Documenti fondamentali
KN8972410000
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Sinonimo/i:
897241-0000
Scegli un formato
5 EA
176,00 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
176,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 897241-0000
Parametri
600-700 MHz frequency
L × curvatura × concentricità
7 in. × 6 μm × 13 μm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.38 mm
Descrizione generale
Each and every precision 5 mm tube is 100% gauged to meet the most exacting standards. These tubes are made of KG-33 borosilicate glass and are ideal for sealing directly to vacuum manifolds, joints or valves. Wall thickness for these precision tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Attached polyethylene caps
  • Sandblasted marking spot
  • OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm
  • ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm
  • Wall thickness 0.375 mm
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)