Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision
Products
Categoria del prodotto
tubes (23)
Diametro (mm)
Lunghezza (in)
Colore
Frequenza (MHz)
Filtra i prodotti
Showing 1-20 of 23
Pagina 1 di 2
Pagina 1 di 2
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
KN8972350008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 25 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972350000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 13 μm × 25 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972400000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972050009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 64 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972410008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972250008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 51 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972000000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 51 μm × 76 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972000008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 51 μm × 76 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972250009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 18 μm × 51 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972050008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 51 μm × 64 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972000009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 76 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972503000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 900 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 3.8 μm × 5 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972410000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972400009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 11 μm × 13 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972300008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972453000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 3.8 μm × 5 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972453008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 3.8 μm × 5 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972400008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972350009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 18 μm × 25 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8972410009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 11 μm × 13 μm
Espandi
Visualizza i prezzi
Pagina 1 di 2
Pagina 1 di 2