JRD0341
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
NC(=S)Nc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClFN2S/c8-5-3-4(11-7(10)12)1-2-6(5)9/h1-3H,(H3,10,11,12)
OVJVZVPEMXLKOE-UHFFFAOYSA-N