Documenti fondamentali
CLS4408
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, without rack, clear, 120/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
Scegli un formato
120 EA
160,00 €
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
120 EA
160,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
round bottom wells clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
Confezionamento
case of 120
pack of 120
Produttore/marchio commerciale
Corning 4408
D.E. tubo
0.340 in.
Capacità
1.2 mL
Volume d’esercizio
≤1mL
Colore
clear plate
clear
Descrizione generale
  • Cluster tubes strips are composed of 8 x 1.2mL polypropylene tubes in a strip designed to fit in a standard 96 well microplate format
  • Does not include rack
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)