Documenti fondamentali
JKA8012
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K
average MN 40,000, NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, carboxyl reactive
Sinonimo/i:
8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
167,00 €
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
167,00 €
About This Item
Formula condensata:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
8arm-PEG40K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 40,000
Stato
solid
PM
average Mn 40,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.