Documenti fondamentali
JKA7020
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, NH2, carboxyl reactive
Sinonimo/i:
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
147,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
147,00 €
About This Item
Formula condensata:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
4arm-PEG5K-NH2, HCl Salt, average Mn 5,000
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.